Anti-Interleukin-17 Receptor A Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 12K116]
Fournisseur: United States Biological
USBII8439-35HEA 741 EUR InStock
USBII8439-35H
Anti-Interleukin-17 Receptor A Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 12K116]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Interleukin-17 Receptor A
Clonality: monoclonal
Clone: 12K116
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité