Anti-Interleukin 18 Receptor alpha Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 3H2455]
Fournisseur: United States Biological
USBII8439-95HEA 526 EUR InStock
USBII8439-95H
Anti-Interleukin 18 Receptor alpha Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 3H2455]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Interleukin 18 Receptor alpha
Clonality: monoclonal
Clone: 3H2455
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité