Anti-Interleukin 27 Receptor alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBII8443-80BEA 675 EUR InStock
USBII8443-80B
Anti-Interleukin 27 Receptor alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-1 ?g/ml; Immunochemistry: 5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Interleukin 27 Receptor alpha
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité