Anti-IL34 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 11D9]
Fournisseur: United States Biological
USBII8443-93EEA 944 EUR InStock
USBII8443-93E
Anti-IL34 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 11D9]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5-2?g/ml
Type: Primary
Antigen: IL34 (interleukin 34)
Clonality: monoclonal
Clone: 11D9
Conjugation: Biotin
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité