Anti-IPO 38 Proliferation Marker Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5H11]
Fournisseur: United States Biological
USBII8460-01EA 843 EUR InStock
USBII8460-01
Anti-IPO 38 Proliferation Marker Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5H11]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Immunochemistry:1:50 to 1:100; Western Blot: 1:50 to 1:100
Type: Primary
Antigen: IPO 38 Proliferation Marker
Clonality: monoclonal
Clone: 5H11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité