Anti-Isoprenylcysteine Carboxymethyl Transferase Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBII9039-98EA 578 EUR InStock
USBII9039-98
Anti-Isoprenylcysteine Carboxymethyl Transferase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:2000
Type: Primary
Antigen: Isoprenylcysteine Carboxymethyl Transferase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité