Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPK8 Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))

Fournisseur: United States Biological
USBIJ2499-95J-APEA 852 EUR InStock
USBIJ2499-95J-AP
Anti-MAPK8 Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:1000 Dot Blot: 1:500
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: MAPK8 (mitogen-activated protein kinase 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité