Anti-Junctional Adhesion Molecule 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M.Ab.F11]
Fournisseur: United States Biological
USBIJ8009-04HEA 1150 EUR InStock
USBIJ8009-04H
Anti-Junctional Adhesion Molecule 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: M.Ab.F11]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:10; Western Blot: 1:10
Type: Primary
Antigen: Junctional Adhesion Molecule 1
Clonality: monoclonal
Clone: M.Ab.F11
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité