Anti-KRT8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C-43]
Fournisseur: United States Biological
USBIK0199-08HEA 608 EUR InStock
USBIK0199-08H
Anti-KRT8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C-43]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT8 (keratin 8)
Clonality: monoclonal
Clone: C-43
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Human, Pig, Rabbit, Sheep
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité