Anti-Keratin 8, 18, 19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A4]
Fournisseur: United States Biological
USBIK0199-08XEA 703 EUR InStock
USBIK0199-08X
Anti-Keratin 8, 18, 19 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A4]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:4000; Immunochemistry: 1:100-200
Type: Primary
Antigen: Keratin 8, 18,19
Clonality: monoclonal
Clone: 2A4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité