Anti-KRT16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LL025]
Fournisseur: United States Biological
USBIK0199-19AEA 633 EUR InStock
USBIK0199-19A
Anti-KRT16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LL025]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 20 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: KRT16 (keratin 16)
Clonality: monoclonal
Clone: LL025
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité