Anti-KRT17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Ks 17.E3]
Fournisseur: United States Biological
USBIK0199-20DEA 726 EUR InStock
USBIK0199-20D
Anti-KRT17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Ks 17.E3]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:10
Type: Primary
Antigen: KRT17 (keratin 17)
Clonality: monoclonal
Clone: Ks 17.E3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité