Anti-KRT18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RGE 53]
Fournisseur: United States Biological
USBIK0199-21FEA 624 EUR InStock
USBIK0199-21F
Anti-KRT18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: RGE 53]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:5-1:10
Type: Primary
Antigen: KRT18 (keratin 18)
Clonality: monoclonal
Clone: RGE 53
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité