Anti-KREMEN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBIK5000-01-BIOTEA 852 EUR InStock
USBIK5000-01-BIOT
Anti-KREMEN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KREMEN1 (kringle containing transmembrane protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité