Anti-lambda light chain Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIL1185-11LEA 298 EUR InStock
USBIL1185-11L
Anti-lambda light chain Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: LAMBDA LIGHT CHAIN
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité