Anti-Legionella pneumophila Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIL1663-08EA 441 EUR InStock
USBIL1663-08
Anti-Legionella pneumophila Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1: 800
Type: Primary
Antigen: Legionella pneumophila
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité