Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ly-6A/E Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5.5®) [clone: D7]

Fournisseur: United States Biological
USBIL7715-05FEA 446 EUR InStock
USBIL7715-05F
Anti-Ly-6A/E Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy5.5®) [clone: D7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Ly-6A/E
Clonality: monoclonal
Clone: D7
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy5.5®
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité