Anti-Ly-6A/E Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: D7]
Fournisseur: United States Biological
USBIL7715-05LEA 546 EUR InStock
USBIL7715-05L
Anti-Ly-6A/E Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: D7]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:5-1:10;
Type: Primary
Antigen: Ly-6A/E
Clonality: monoclonal
Clone: D7
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité