Anti-Lysosome Associated Membrane Protein 2 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: M3/84]
Fournisseur: United States Biological
USBIL9190-12JEA 409 EUR InStock
USBIL9190-12J
Anti-Lysosome Associated Membrane Protein 2 Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: M3/84]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Lysosome Associated Membrane Protein 2
Clonality: monoclonal
Clone: M3/84
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité