Anti-Lysosome Associated Membrane Protein 2 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 5K54]
Fournisseur: United States Biological
USBIL9190-13BEA 419 EUR InStock
USBIL9190-13B
Anti-Lysosome Associated Membrane Protein 2 Rat Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 5K54]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Lysosome Associated Membrane Protein 2
Clonality: monoclonal
Clone: 5K54
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité