Anti-MRC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15-2]
Fournisseur: United States Biological
USBIM2256-02EA 1050 EUR InStock
USBIM2256-02
Anti-MRC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15-2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MRC1 (mannose receptor, C type 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 15-2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité