Anti-MAP Kinase 14 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIM2352-03XEA 561 EUR InStock
USBIM2352-03X
Anti-MAP Kinase 14 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP Kinase 14
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité