Anti-MAP Kinase p44/42 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10F648]
Fournisseur: United States Biological
USBIM2352-10DEA 583 EUR InStock
USBIM2352-10D
Anti-MAP Kinase p44/42 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10F648]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:5000
Type: Primary
Antigen: MAP Kinase p44/42
Clonality: monoclonal
Clone: 10F648
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité