Anti-MAP Kinase 10 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10F662]
Fournisseur: United States Biological
USBIM2362-38CEA 584 EUR InStock
USBIM2362-38C
Anti-MAP Kinase 10 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10F662]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:2000
Type: Primary
Antigen: MAP Kinase 10
Clonality: monoclonal
Clone: 10F662
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité