Anti-MAP Kinase 15 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: United States Biological
USBIM2362-65N-FITCEA 852 EUR InStock
USBIM2362-65N-FITC
Anti-MAP Kinase 15 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:50-1:100; Immunochemistry: 1:10-1:50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: MAP Kinase 15
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité