Anti-Matrix Metalloproteinase 1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9i45]
Fournisseur: United States Biological
USBIM2420-15BEA 580 EUR InStock
USBIM2420-15B
Anti-Matrix Metalloproteinase 1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 9i45]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:20; Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:50-250; Immunoprecipitation: 1:30
Type: Primary
Antigen: Matrix Metalloproteinase 1
Clonality: monoclonal
Clone: 9i45
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité