Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Matrix Metalloproteinase 2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8L686]

Fournisseur: United States Biological
USBIM2420-52AEA 590 EUR InStock
USBIM2420-52A
Anti-Matrix Metalloproteinase 2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8L686]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0. 03?g/ml; Western Blot: 1-2?g/ml; Immunofluorescence: 1:10-1:2000; Immunochemistry: 2?g/ml; Immunoprecipitation: 1-2?g/100-500 ?g

Type: Primary
Antigen: Matrix Metalloproteinase 2
Clonality: monoclonal
Clone: 8L686
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité