Anti-Matrix Metalloproteinase 13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 0.N.452]
Fournisseur: United States Biological
USBIM2428-11AEA 523 EUR InStock
USBIM2428-11A
Anti-Matrix Metalloproteinase 13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 0.N.452]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml; Immunoprecipitation: 2?g/mg
Type: Primary
Antigen: Matrix Metalloproteinase 13
Clonality: monoclonal
Clone: 0.N.452
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité