Anti-Matrix Metalloproteinase 14 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIM2428-99CEA 542 EUR InStock
USBIM2428-99C
Anti-Matrix Metalloproteinase 14 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.1-0.5 ?g/ml; Immunochemistry: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Matrix Metalloproteinase 14
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité