Anti-Matrix Metalloproteinase 16 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIM2430-96AEA 481 EUR InStock
USBIM2430-96A
Anti-Matrix Metalloproteinase 16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-2?g/ml; Immunochemistry: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Matrix Metalloproteinase 16
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité