Anti-LY86 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10F70]
Fournisseur: United States Biological
USBIM2767-01CEA 841 EUR InStock
USBIM2767-01C
Anti-LY86 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10F70]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:10-1:50;
Type: Primary
Antigen: LY86 (lymphocyte antigen 86)
Clonality: monoclonal
Clone: 10F70
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité