Anti-MEK1, MEK2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 7H39]
Fournisseur: United States Biological
USBIM2865-10HEA 609 EUR InStock
USBIM2865-10H
Anti-MEK1, MEK2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 7H39]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: MEK1, MEK2
Clonality: monoclonal
Clone: 7H39
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité