Anti-MEK1, MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIM2865-51EA 742 EUR InStock
USBIM2865-51
Anti-MEK1, MEK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MEK1, MEK2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité