Anti-MEKK 2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 7i38]
Fournisseur: United States Biological
USBIM2867-07DEA 499 EUR InStock
USBIM2867-07D
Anti-MEKK 2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 7i38]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:50; Flow Cytometry: 1:50; Immunochemistry: 1:50; Immunofluorescence: 1:50-1:100
Type: Primary
Antigen: MEKK 2
Clonality: monoclonal
Clone: 7i38
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité