Anti-Melanin Concentrating Hormone Receptor 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Fournisseur: United States Biological
USBIM2867-76PEA 1090 EUR InStock
USBIM2867-76P
Anti-Melanin Concentrating Hormone Receptor 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Rhodamine)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Melanin Concentrating Hormone Receptor 2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Rhodamine
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité