Anti-MHC Class 1, H2, Dk Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 15-5-5.3]
Fournisseur: United States Biological
USBIM3885-60HEA 405 EUR InStock
USBIM3885-60H
Anti-MHC Class 1, H2, Dk Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 15-5-5.3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MHC Class 1, H2, Dk
Clonality: monoclonal
Clone: 15-5-5.3
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité