Anti-MHC Class 1 Chain-related Gene A, B Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 10F158]
Fournisseur: United States Biological
USBIM3886-75Y3EA 516 EUR InStock
USBIM3886-75Y3
Anti-MHC Class 1 Chain-related Gene A, B Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 10F158]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MHC Class 1 Chain-related Gene A, B
Clonality: monoclonal
Clone: 10F158
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité