Anti-MHC Class 2, DQ, DR, Polymorphic Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 10F103]
Fournisseur: United States Biological
USBIM3887-43BEA 755 EUR InStock
USBIM3887-43B
Anti-MHC Class 2, DQ, DR, Polymorphic Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 10F103]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry:1:10;
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: MHC Class 2, DQ, DR, Polymorphic
Clonality: monoclonal
Clone: 10F103
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Sheep
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité