Anti-MHC Class 2, beta Chain DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F101]
Fournisseur: United States Biological
USBIM3887-55REA 549 EUR InStock
USBIM3887-55R
Anti-MHC Class 2, beta Chain DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F101]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MHC Class 2, beta Chain DR
Clonality: monoclonal
Clone: 10F101
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Sheep
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité