Anti-ABCC5 Rat Monoclonal Antibody [clone: M5II-54]
Fournisseur: United States Biological
USBIM4688-27CEA 703 EUR InStock
USBIM4688-27C
Anti-ABCC5 Rat Monoclonal Antibody [clone: M5II-54]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:20-50;; Western Blot: 1:20-50
Type: Primary
Antigen: ABCC5 (ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 5)
Clonality: monoclonal
Clone: M5II-54
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité