Anti-Mucin 2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F270]
Fournisseur: United States Biological
USBIM4700-24EA 619 EUR InStock
USBIM4700-24
Anti-Mucin 2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5F270]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:10-1:40
Type: Primary
Antigen: Mucin 2
Clonality: monoclonal
Clone: 5F270
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité