Anti-Mucin 12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIM4701-82-100EA 473 EUR InStock
USBIM4701-82-50 USBIM4701-82-100
Anti-Mucin 12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mucin 12
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité