Anti-Mucin 16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9H547]
Fournisseur: United States Biological
USBIM4701-95FEA 561 EUR InStock
USBIM4701-95F
Anti-Mucin 16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9H547]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mucin 16
Clonality: monoclonal
Clone: 9H547
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité