Anti-Mucin 16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B408]
Fournisseur: United States Biological
USBIM4701-95LEA 439 EUR InStock
USBIM4701-95L
Anti-Mucin 16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B408]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mucin 16
Clonality: monoclonal
Clone: 10B408
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité