Anti-Mycoplasma pneumoniae Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10D23]
Fournisseur: United States Biological
USBIM9750-15JEA 479 EUR InStock
USBIM9750-15J
Anti-Mycoplasma pneumoniae Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10D23]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:10-1:50; ELISA: 1:20-1:200; Western Blot: 1:20-1:200
Type: Primary
Antigen: Mycoplasma pneumoniae
Clonality: monoclonal
Clone: 10D23
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité