Anti-MPO Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIM9760-04EA 602 EUR InStock
USBIM9760-04
Anti-MPO Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunoblot: A 1:500-1:2000
Type: Primary
Antigen: MPO (myeloperoxidase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité