Anti-MYH1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MY-32]
Fournisseur: United States Biological
USBIM9850-41EA 568 EUR InStock
USBIM9850-41
Anti-MYH1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MY-32]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: MYH1 (myosin, heavy chain 1, skeletal muscle, adult)
Clonality: monoclonal
Clone: MY-32
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité