Anti-Nerve Growth Factor Receptor, Human Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1.A.31]
Fournisseur: United States Biological
USBIN2050-15-250EA 817 EUR InStock
USBIN2050-15-50 USBIN2050-15-250
Anti-Nerve Growth Factor Receptor, Human Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1.A.31]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Nerve Growth Factor Receptor, Human
Clonality: Monoclonal
Clone: 1.A.31
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité