Anti-Nerve Growth Factor Receptor, p75NTR - FITC Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 9G397]
Fournisseur: United States Biological
USBIN2050-40BEA 507 EUR InStock
USBIN2050-40B
Anti-Nerve Growth Factor Receptor, p75NTR - FITC Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 9G397]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:10-1:50; Flow Cytometry: 20 ?g/ml; ELISA: 1:5000 Immunochemistry: 1:10-1:50
Type: Primary
Antigen: Nerve Growth Factor Receptor, p75NTR - FITC
Clonality: monoclonal
Clone: 9G397
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité