Anti-Neurofibromin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A137]
Fournisseur: United States Biological
USBIN2150-01BEA 498 EUR InStock
USBIN2150-01B
Anti-Neurofibromin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6A137]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.1-1 ?g/ml; Western Blot: 2-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Neurofibromin
Clonality: monoclonal
Clone: 6A137
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité